Imprimer
Microscope à fluorescence hybride (vertical + inversé), ECHO Revolve 4K
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PHAS0001 RVSFEW51 CUBE6001 CUBE6002 CUBE6003 CUBE6004 CUBE6005 CUBE6006 CUBE6007 CUBE6008 CUBE6009 CUBE6010 CUBE6011 CUBE6013 CUBE6014
ECHLPHAS0001EA 195 EUR
ECHLPHAS0001 630-3325 ECHLCUBE6001 ECHLCUBE6002 ECHLCUBE6003 ECHLCUBE6004 ECHLCUBE6005 ECHLCUBE6006 ECHLCUBE6007 ECHLCUBE6008 ECHLCUBE6009 ECHLCUBE6010 ECHLCUBE6011 ECHLCUBE6013 ECHLCUBE6014
Microscope à fluorescence hybride (vertical + inversé), ECHO Revolve 4K
Microscopes
Ce microscope hybride "tout-en-un" convient aux méthodes d'observation verticales et inversées.
  • Caméra monochrome de 5 MP - large champ de vision et haute sensibilité pour l'imagerie de fluorescence
  • Embout d'objectif intelligent - permet à l'interface logicielle de reconnaître automatiquement l'objectif utilisé
  • Module logiciel Z stack (en option) - acquisition automatisée des Z stacks
  • Module logiciel DHR (Digital Haze Reduction) (en option) - supprime le bruit et le flou de l'image pour obtenir des images parfaitement nettes.
  • Technique d'illumination : Champ clair et Epi-fluorescence (contraste de phase en option)
  • Caméra couleur CMOS 12 MP (fond clair)
  • LEDs ultra-lumineuses avec une durée de vie de 50000 heures
  • Les fonctions de l'écran tactile pilotent les caméras et l'éclairage, remplaçant les tourelles et leviers manuels
  • Les oculaires traditionnels sont remplacés par une tablette iPad® pour faciliter la visualisation (affichage rétinien)
  • Une application logicielle personnalisée simplifie le processus de prise de vue et s'intègre de manière fluide à d'autres applications de partage du cloud
La méthode d'observation verticale est idéale pour observer les diapositives en verre. Pratique pour les applications de trempage dans l'eau. La méthode d'observation inversée est adaptée à l'observation d'échantillons vivants dans des chambres fluidiques telles que des plats et des plaques à puits. Cela permet également de manipuler plus facilement les échantillons. Idéal pour les applications à longue distance de travail.
Informations de commande: A compléter avec des objectifs, des filtres et des cubes de lumière (vendus séparément).
Informations de livraison: Fourni avec une interface iPad, une tourelle d'épifluorescence motorisée, des caméras de fond clair et de fluorescence, une alimentation électrique, une platine X/Y de précision, une housse de microscope, une boîte noire, une pince de platine et un chiffon pour objectif.