Imprimer
Microplaque SRW J.T.Baker®, magnétique
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43001-0505EA 342 EUR
43001-0505 43001-0504 43001-0506 43001-0514 43001-0515 43001-0516
Microplaque SRW J.T.Baker®, magnétique
Microplaques Microplaques HTS
Ces microplaques ont été fabriquées en PP ultra-pur pour une préparation efficace des échantillons, et elles sont compatibles avec les appareils de traitement des particules magnétiques tels que le KingFisher™ Apex, Flex 96 et Presto.
  • Empreinte SBS standard
  • Les puits cylindriques permettent un bon mélange des échantillons
  • Les bords légèrement surélevés réduisent le risque de contamination croisée
  • Le code alphanumérique facilite l'enregistrement et l'identification des échantillons individuels