Imprimer
J.T.Baker®, Robotic Tips Type ST
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
49000-0000EA 1860 EUR
49000-0000 49000-0006 49001-0000 49001-0106 49000-1106 49001-1106 49000-3106 49001-3106 49000-2000
J.T.Baker®, Robotic Tips Type ST
Pointes de pipettes
Suitable for use on Euroimmun Analyzer. Available in conductive version, with or without filter, and in CE-IVD marked version for clinical diagnostic applications.
  • Fabriqué dans un environnement propre (salle blanche de classe 8)
  • Embouts conducteurs pour la détection du niveau des liquides
  • Idéal pour doser même les petits volumes avec une grande précision et sans risque de contamination
J.T.Baker® robotic tips type ST are suitable for use on Euroimmun Analyzer and other robotic instruments using the same pipetting head.
The validation of the tips onEn savoir plus