Ce microscope hybride « tout-en-un » peut être utilisé pour les méthodes d’observation droites et inversées.
- Imagerie de cellules vivantes : visualisation et capture d'échantillons vivants grâce à la microscopie automatisée en temps réel.
- Incubateur Stage Top (en option) : assure des conditions optimales pour préserver la viabilité des échantillons.
- Multi-canal : capture et superposition de plusieurs longueurs d'onde en fluorescence
- Multi-point : définition de plusieurs points d'acquisition à visualiser et à revoir au fil du temps
- Assemblage d'images : capture et assemblage pour constituer des images haute résolution à grand champ visuel
- Z - stack : acquisition et empilement d'images sur plusieurs plans focaux
- Mise au point automatique : recherche et suivi automatisés du ou des meilleurs plans Z pour la mise au point
- Hyperscan : assemblage d'images à grande vitesse
Caméra monochrome bas niveau de lumière 5 MP et caméra couleur CMOS fond clair 5 MP. Porte-objectif intelligent - l'interface logicielle peut ainsi reconnaître automatiquement l'objectif employé. Logiciel Hyperscan (en option) - scanning ultra rapide et assemblage d'images en mosaïque à des taux d'images par seconde élevés.
Illumination technique: Brightfield and Epi-fluorescence (phase contrast available as an option). Ultra-bright LEDs with 50000-hour lifespan. Touch screen functions drive cameras and illumination, replacing manual turrets and levers. Traditional eyepieces are replaced by a 32" 4K display for easier viewing. The upright observation method is ideal for viewing glass slides. Useful for water dipping applications. The inverted observation method is suitable for viewing live samples in fluidic chambers such as dishes and well plates. It also allows for easier manipulation of samples. Ideal for long working distance applications.
Informations de commande: À compléter avec des objectifs, LED et cubes de filtres et condenseurs (tous vendus séparément).
Informations de livraison: Supplied with a 32" 4K monitor, keyboard and mouse, motorised epi-fluorescence turret, brightfield and fluorescence cameras, power supply, automated precision X/Y stage, and lens cloth.