Imprimer
Agitateurs à plaque chauffante magnétique en céramique, série AREC 7
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F20500552 F20500554 SA20500550 SB20500550
442-1303EA 0 EUR
442-1303 442-1304 442-1305 442-1307
Agitateurs à plaque chauffante magnétique en céramique, série AREC 7
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
Les agitateurs à plaque chauffante de la série AREC 7 sont conçus pour offrir sécurité, fiabilité et les meilleures performances de chauffage et d'agitation. Le plateau carré en céramique résistante assure l'homogénéité de la température, l'efficacité thermique et une performance de chauffe durable dans le temps.
  • Résolution du réglage de la température : 5 °C, sauf AREC 7 Connect qui est de 1 °C
  • Quatre modèles différents sont disponibles pour s'adapter aux exigences des laboratoires en matière d'exactitude, de précision et d'automatisation
  • Revêtement en techno-polymère sur tous les modèles
  • Les modèles numériques sont équipés d'un écran numérique lumineux et facile à lire avec une LED blanche permettant aux opérateurs de contrôler facilement la température et la vitesse d'agitation réglée.
AREC 7 Connect - Appareil innovant pour les processus de laboratoire riches en données : Thermorégulation précise et agitation puissante pour les laboratoires microbiologiques, pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques exigeant précision et efficacité. Minuterie intégrée, options de programmation et connexion Wi-Fi (connexion ERMES) pour surveiller et contrôler plusieurs réactions de laboratoire via la plateforme cloud VELP Ermes. Connexion pour PT100, sonde incluse dans le kit.
• Résolution de réglage de la vitesse : 5 min-¹
• Mode intermittent et Autoreverse : (5 s à 99 min 59 s)
• Moteur sans balais avec compensation de couple SpeedServo™
• Précision de la thermorégulation : ±1 °C (PT100)
• Fonction de verrouillage et signal d'avertissement acoustique
AREC.X 7- La solution optimale pour une thermorégulation précise: L'AREC.X 7 est conçu pour une thermorégulation précise offrant des performances d'agitation et de chauffage exceptionnelles, des fonctions de sécurité supérieures et une grande facilité d'utilisation. La solution idéale pour les laboratoires nécessitant un contrôle précis de la température du milieu. Connexion pour PT100, disponible avec le choix de thermorégulateurs PT100 ou VTF.
• Moteur PCM monophasé avec compensation électronique du couple de régulation.
• Précision de la thermorégulation : ±1 °C ( avec PT100)/±0,5 °C ( avec VTF)
AREC 7 - La solution fondamentale pour les applications quotidiennes: L'AREC 7 est l'agitateur à plaque chauffante sûr et fiable avec un plateau en céramique garantissant un excellent transfert de chaleur et des performances d'agitation pour les applications de base en laboratoire.
• Moteur PCM monophasé avec compensation électronique du couple de régulation
HSC 7 - Le modèle d'entrée de gamme: Le HSC 7 est l'agitateur à plaque chaude analogique sûr et puissant pour les applications qui ne nécessitent pas un contrôle précis de la température du milieu. La solution idéale pour les applications générales dans le milieu universitaire.
• Moteur PCM monophasé
Garantie : 2 ans.
Certifications: CNEMKOUS, CONFORMITÉ ÉVALUÉE AU ROYAUME-UNI.
Informations de commande: Choix de configurations en fonction des besoins du laboratoire : Sonde, tige, pince ou VTF.
Informations de livraison: Les modèles AREC 7 Connect, AREC.X 7 et AREC 7 sont fournis avec une barre d'agitation magnétique VELP.