Imprimer
Celite® 545, filtre, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
22557.360EA 290 EUR
22557.360 22557.460 22557.230 22557.290
Celite® 545, filtre, GPR RECTAPUR®
Celite® 545, filtre
Silice de diatomée pour la filtration.
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
Formule: SiO₂
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Test réussi
pH (25°C; 10%) ≥ 8,5
Loss on ignition (600 °C) ≤ 0.6%
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 60%