Imprimer
Systèmes de purification d'eau ultra-pure, Milli-Q® EQ 7000
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EQ7000HMI SMEQ00KT WMEQ0DKT WMEQ0RKT BTEQ0DKT
171-1399EA 1520 EUR
171-1399 171-1429 171-1430 171-1431 171-1478
Systèmes de purification d'eau ultra-pure, Milli-Q® EQ 7000
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Pour obtenir des résultats scientifiques fiables et de haute qualité, vous avez besoin d'une eau ultrapure de qualité constante. Le système d'eau ultrapure Milli-Q® EQ 7000 est conçu pour produire une eau ultrapure de qualité constante [résistivité 18,2 MΩ-cm @ 25 °C; carbone organique total (COT) ≤5 ppb], qui peut être adaptée aux besoins d'application spécifiques de chaque utilisateur. De plus, une gamme de distributeurs de conception intelligentes permet de distribuer sans effort l'eau selon les besoins et à l'endroit voulu dans le laboratoire. Un système d'eau ultra-pure conçu par des scientifiques, pour des scientifiques.
  • Trois débits ou une distribution volumétrique sur simple pression d'une touche
  • Le distributeur se monte où vous voulez, jusqu'à 3 m du système
  • Travaillez en toute confiance grâce aux voyants 'Check and Dispense'
  • Plusieurs configurations peu encombrantes: sur ou sous la paillasse, ou sur le mur
  • Personnalisez la qualité de l'eau avec des filtres finaux spécifiques à l'application
  • Pédale de distribution mains libres en option
  • Le grand écran tactile intuitif simplifie l'utilisation du système et l'accès aux données
  • L'écran s'installe où vous voulez, jusqu'à 3 mètres du système
  • Un contrôle rapide de la qualité garantit la qualité de chaque distribution
  • L'indicateur COT propre à l'entreprise mesure au point d'utilisation
Choisissez l'option d'installation qui vous convient. Le système Milli-Q® EQ 7000 peut être installé dans une configuration compacte de paillasse, avec le point de distribution Q-POD® et l'écran tactile directement fixés à l'unité de production, ou vous pouvez opter pour une installation murale, avec le distributeur et/ou l'écran installés jusqu'à 3 m de distance de l'unité principale.
Options d'installation de l'unité de production: Sur le banc, sous le banc ou sur le mur.
Options d'écran tactile et de distributeur Q-POD®: Monté sur le système; ou monté sur le mur, jusqu'à 3 m du système.
Options d'alimentation en eau pure* à partir d'une: boucle de distribution; ou solution de stockage d'eau pure Milli-Q® (* l'eau d'alimentation doit être prétraitée avec l'une des technologies de purification suivantes: électrodéionisation (EDI) Elix®, déionisation (DI), osmose inverse (RO) ou distillation).
Certifications: Remplit ou dépasse les spécifications de qualité de l'eau décrites par les organisations suivantes: Pharmacopée européenne, pharmacopée américaine, pharmacopée japonaise, pharmacopée chinoise, ASTM® D1193, ISO 3696, norme nationale chinoise GB/T 6682, norme nationale chinoise GB/T 33087, JIS K 0557, Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI®).
Informations de commande: Les accessoires sont partiellement inclus dans le système principal. Pour un système complet, les accessoires et consommables recommandés doivent être commandés en supplément.
Informations de livraison: Le modèle 171-1413 contient uniquement une unité de purification EQ7000.
Le modèle 171-1432 contient une unité de purification EQ7000, une interface homme-machine (IHM), un Q-Pod et un kit de montage de système pour Q-Pod.
Le modèle 171-1433 contient une unité de purification EQ7000, une interface homme-machine (IHM), un Q-Pod et des kits de montage de système pour Q-Pod et pour IHM.