Imprimer
Thermomyces lanuginosa lipase
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIIM1002-100G BIIM1002-25G
APOSBIIM1002-100GEA 560 EUR
APOSBIIM1002-100G APOSBIIM1002-25G
Thermomyces lanuginosa lipase
Enzymes
Covalent on IB-150A. Activity: 10000 TBU/g, 5000 PLU/g
  • immobilized on Immobead 150