di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
K₂HPO₄·3H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149926 Numéro CAS: 16788-57-1 |
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) | ≥ 99,0 % |
Solution in water | Passes test |
pH (25°C; 5 %) | 9,1 - 9,3 |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 10 ppm |
Total N (Nitrogen) | ≤ 10 ppm |
Cl (Chloride) | ≤ 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | ≤ 50 ppm |
As (Arsenic) | ≤ 0,5 ppm |
Cu (Copper) | ≤ 3 ppm |
Fe (Iron) | ≤ 5 ppm |
Na (Sodium) | ≤ 0,1 % |
Pb (Lead) | ≤ 10 ppm |