Imprimer
Decontaminant, DNA-ExitusPlus™ Solution
Fournisseur: Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSBIA7089-500MLEA 102 EUR
APOSBIA7089-500ML
Decontaminant, DNA-ExitusPlus™ Solution
Produits nettoyants Décontaminants
Decontamination solution for the removal of DNA and RNA contaminations from surfaces.
Informations de livraison: Supplied as spray bottles.
Attention: Store at ambient temperatures.