Imprimer
Aprotinin
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIMI2132-100MG BIMI2132-250MG
APOSBIMI2132-100MGEA 242 EUR
APOSBIMI2132-100MG APOSBIMI2132-250MG
Aprotinin
Protéines et Peptides
Aprotinin inhibits trypsin, chymotrypsin, kallikrein from different sources and plasmin.