Imprimer
Charlottes pour autoclave, avec cordon de serrage enn Tyvek®, BHD
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MFNWB05D MFNWB07D MFNWB09D MFNWB12D MFNWB16D
129-3060EA 5520 EUR
129-3060 129-3061 129-3063 129-3065 129-3066
Charlottes pour autoclave, avec cordon de serrage enn Tyvek®, BHD
Housses
Gagnez du temps et standardisez les activités de préparation des équipements pour la stérilisation.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement contrôlé en salle blanche
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Simplifie le respect SOP lors de l'emballage
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - autoclavable jusqu'à 135 °C
  • - Résistant à la déchirure - et à la perforation
  • Amélioration significative du processus comparé à l'emballage avec des feuilles et du ruban adhésif
  • Fermeture à cordon en Tyvek®
Les charlottes BHD constituent un moyen pratique de couvrir les flacons, les béchers, les conteneurs, les bouteilles de milieux, les valves, les tuyaux et les tubes. Ces couvertures sont respirantes et peuvent être utilisées pour empêcher les particules et la contamination microbienne de pénétrer dans des ouvertures de toute taille. Comme elles sont autoclavables, elles peuvent être utilisées pendant la stérilisation pour réduire le temps nécessaire à l'emballage des récipients ouverts. Chaque couveture est doté d'un cordon de serrage en Tyvek® pour assurer une étanchéité maximale autour de toutes les ouvertures.
Informations de livraison: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.
Cdt: Emballage pratique: 100 par sac (en polyéthylène scellé).