Imprimer
Marqueurs pour salle blanche irradiés aux rayons gamma, Sharpie®
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
S01UFMARKBLK S01UFMARKBLUE S01FMARKBLK S01FMARKBLUE S01RETMARKBLK S01RETMARKBLUE S02UFMARKBLK S02UFMARKBLUE S02FMARKBLK S02FMARKBLUE S05UFMARKBLK S05UFMARKBLUE S05FMARKBLK S05FMARKBLUE S10UFMARKBLK S10UFMARKBLUE S10FMARKBLK S10FMARKBLUE
129-3113EA 3220 EUR
129-3113 129-3114 129-3105 129-3106 129-3109 129-3110 129-3119 129-3120 129-3115 129-3116 129-2942 129-2943 129-3121 129-3057 129-2948 129-2949 129-2944 129-2945
Marqueurs pour salle blanche irradiés aux rayons gamma, Sharpie®
Stylos Stylos pour salles propres
Ces stylos et marqueurs éliminent les risques associés aux procédures de désinfection des surfaces.
  • Lot contrôlé
  • Prêt à l'emploi
  • Emballé dans des sachets décollables en Tyvek® faciles à ouvrir
  • Minimise les risques de contamination
  • Simplifie la conformité aux SOP
  • Élimine la nécessité d'essuyer les instruments d'écriture contaminés
Le CRP propose des stylos et des marqueurs irradiés aux rayons gamma pour faciliter les opérations en salle blanche dans l'industrie pharmaceutique. Ils constituent une "option prête à l'emploi" lorsque la stérilisation sur site n'est pas possible ou que la stérilisation de surface est insuffisante. Les sachets d'emballage propres et décollables en Tyvek® permettent une décontamination de surface efficace et une introduction facile dans la salle blanche via un sas.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.