Imprimer
Tube de forme continue autoclavable, Tyvek® 1422A
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TUBT2A02 TUBT2A03 TUBT2A04 TUBT2A05 TUBT2A06 TUBT2A08 TUBT2A10 TUBT2A12 TUBT2A15 TUBT2A16 TUBT2A24 TUBT2A28 TUBT2A30 TUBT2A40
129-2996EA 2330 EUR
129-2996 129-2997 129-2998 129-2999 129-3001 129-3002 129-3003 129-3004 129-3005 129-3006 129-3007 129-3008 129-3009 129-3012
Tube de forme continue autoclavable, Tyvek® 1422A
Sachets Poches de stérilisation
Les tubes de forme continue fabriqués en Tyvek® 1422A offrent à l'utilisateur une grande flexibilité en matière de taille lorsqu'il s'agit d'envelopper des équipements pharmaceutiques pour la stérilisation à la vapeur.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement contrôlé en salle blanche
  • Sur un support en plastique (pas de matériau ondulé)
  • Résistant à la déchirure et à la perforation
  • Hydrophobe
  • Non pelucheux
  • Joints d'usine solides et constants
  • Barrière microbienne exceptionnelle
La tubulure de stérilisation à la vapeur Tyvek® 1422A est un excellent choix lorsqu'un large éventail de pièces d'équipement doit être emballé pour la stérilisation.
Il suffit de dérouler le tube à la longueur souhaitée, de glisser l'équipement dans le tube, puis de fermer chaque extrémité par thermosoudage.
Tube de forme continue autoclavable, Tyvek® 1422A
La nature drapable du matériau Tyvek® 1422A est idéale pour envelopper des pièces d'équipement où l'on peut avoir besoin de "sentir à travers" le sac, en particulier lorsqu'on soulève ou manipule la pièce enveloppée.
Comme 100 % de la surface permet la pénétration et le séchage de la vapeur, chaque charge peut être configurée pour une efficacité et un débit maximum.
Informations de livraison: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.