Imprimer
Charlottes en polypropylène, avec élastique
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MFNWHD04 MFNWHD05 MFNWHD06 MFNWHD07 MFNWHD08 MFNWHD09 MFNWHD12 MFNWHD16 MFNWHD18
129-3067EA 2190 EUR
129-3067 129-3068 129-3069 129-3070 129-3071 129-3072 129-3073 129-3074 129-3075
Charlottes en polypropylène, avec élastique
Housses
Protègent les tuyaux de production nettoyés et non stériles contre les sources externes de contamination.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlée
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Résistant à la déchirure et à la perforation
  • Emballage pratique dans un sac en polyéthylène scellé de 100 unités.
Ces charlottes en polypropylène constituent un excellent choix pour les opérations de fabrication pharmaceutique non stériles. Ils peuvent être utilisés comme couverture d'équipement propre pour protéger les tuyaux de traitement.
Emballés en paquets de 100 pour garantir la propreté jusqu'au point d'utilisation.
Informations de livraison: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.