Gagnez du temps et standardisez les activités de préparation des équipements pour la stérilisation.
- Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlée
- Réduit les coûts de main-d'œuvre
- Simplifie la conformité aux procédures opératoires normalisées d'emballage.
- Emballage pratique : 100 par sachet en polyéthylène scellé
- Autoclavable entre 121 et 125 °C
- Résistant à la déchirure et à la perforation
- Hydrophobe
- Non pelucheux
Les charlottes en Tyvek® constituent un moyen pratique de couvrir les flacons, les béchers, les conteneurs, les bouteilles de milieux, les valves, les tuyaux et les tubes. Ces couvertures sont respirantes et peuvent être utilisées pour empêcher les particules et la contamination microbienne de pénétrer dans des ouvertures de toute taille. Comme elles sont autoclavables, elles peuvent être utilisées pendant la stérilisation pour réduire le temps nécessaire à l'emballage des récipients ouverts. Chaque couveture est doté d'un cordon de serrage en Tyvek® pour assurer une étanchéité maximale autour de toutes les ouvertures.
Informations de livraison: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.