Imprimer
Sachets pour autoclave, auto-adhésifs, BHD
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BNW0638SS2P BNW0840SS2P BNW0844SS2P BNW1240SS2P BNW1622SS2P BNW1648SS2P BNW2226SS2P BNW2626SS2P BNW2646SS2P BNW2832SS2P BNW4040SS2P BNW4446SS2P BNW4448SS2P BNW5858SS2P
129-2825EA 2590 EUR
129-2825 129-2826 129-2827 129-2828 129-2829 129-2830 129-2831 129-2796 129-2761 129-2762 129-2763 129-2764 129-2765 129-2766
Sachets pour autoclave, auto-adhésifs, BHD
Sachets Poches de stérilisation
Les sachets auto-adhésifs pour autoclave BHD peuvent être utilisés comme sachet intérieur ou extérieur pour la stérilisation à la vapeur des pièces de rechange pharmaceutiques.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement contrôlé en salle blanche
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Simplifie le respect des procédures opérationnelles normalisées lors de l'emballage
  • Autoclavable jusqu'à 135 °C
  • Non-tissé BHD bleu 2 couches, résistant à la déchirure et à la perforation
  • Amélioration significative du processus comparé à l'emballage avec des feuilles et du ruban adhésif
Standardisez et simplifiez la façon dont les équipements sont emballés pour la stérilisation à la vapeur.
L'utilisation de ces sachets autoscellants à double couche permet également de gagner un temps précieux dans la zone de préparation des équipements. Le matériau BHD à 2 couches résiste aux déchirures et aux perforations.
Comme 100 % de la surface permet la pénétration et le séchage de la vapeur, chaque charge peut être configurée pour une efficacité et un débit maximum.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.