Imprimer
Acide difluoroacétique ≥97.5% (par GC), LiChropur™ pour LC-MS, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
00922-1ML 00922-50ML
00922-1MLEA 48.1 EUR
00922-1ML 00922-50ML
Acide difluoroacétique ≥97.5% (par GC), LiChropur™ pour LC-MS, Supelco®
Acide difluoroacétique
Compared to trifluoroacetic acid (TFA), difluoroacetic acid (DFA) exhibits an improved sensitivity in mass spectral detection (ESI) as it has a reduced effect on ion suppression in reversed-phase liquid chromatography (RPLC-MS), while keeping its strong chromatographic performance enhancing effects.
Certifications: LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Formule: C₂H₂F₂O₂
Poids moléculaire: 96.03 g/mol
Point d'ébullition: 134 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.526 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004220
Numéro CAS: 381-73-7
EINECS: 206-839-0
UN: 3265
ADR: 8 II