Imprimer
2-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC52478-10G PC52478-1G PC52478-5G
APOSPC52478-10GEA 574 EUR
APOSPC52478-10G APOSPC52478-1G APOSPC52478-5G
2-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol ≥98%
2-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol
Formule: C₁₁H₁₃F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2514941-96-7