3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₂BrCl₂F₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32640097 Numéro CAS: 2514730-10-8 |