Imprimer
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303495-1G PC303495-5G
APOSPC303495-1GEA 279 EUR
APOSPC303495-1G APOSPC303495-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzamide
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzamide
Formule: C₈H₆BrF₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2512221-83-7