Imprimer
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303440-1G PC303440-5G
APOSPC303440-1GEA 209 EUR
APOSPC303440-1G APOSPC303440-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoyl chloride
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₄ClF₃O
Poids moléculaire: 208.565 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1003709-50-9