[(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₂BrN₃.₂ClH Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD32663471 Numéro CAS: 2514953-00-3 |