[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₃N₃.₂ClH Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro CAS:
2514953-01-4 |