Imprimer
1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR475193-1G OR475193-250MG
APOSOR475193-1GEA 719 EUR
APOSOR475193-1G APOSOR475193-250MG
1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride 95%
1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₀BrN₃.₂ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32669859
Numéro CAS: 2514952-96-4