Imprimer
1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR475192-1G OR475192-250MG
APOSOR475192-1GEA 719 EUR
APOSOR475192-1G APOSOR475192-250MG
1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₁N₃.₂ClH
Poids moléculaire: 210.104 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32669858
Numéro CAS: 2514952-94-2