Imprimer
1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321515-1G OR321515-250MG
APOSOR321515-1GEA 877 EUR
APOSOR321515-1G APOSOR321515-250MG
1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine dihydrochloride
1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂N₂.₂ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1347744-97-1