Imprimer
5-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)pyrimidine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321506-1G OR321506-250MG
APOSOR321506-1GEA 957 EUR
APOSOR321506-1G APOSOR321506-250MG
5-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)pyrimidine dihydrochloride
5-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)pyrimidine dihydrochloride
Formule: C₉H₁₁N₃.₂ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1864014-87-8