Imprimer
Virginiamycin complex
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIV1005-100MG BIV1005-250MG BIV1005-1G
APOSBIV1005-100MGEA 125 EUR
APOSBIV1005-100MG APOSBIV1005-250MG APOSBIV1005-1G
Virginiamycin complex
Virginiamycin complex
Point de fusion: 165-175 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 121006-76-1