Imprimer
Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIMN2038-1G BIMN2038-10G
APOSBIMN2038-1GEA 155 EUR
APOSBIMN2038-1G APOSBIMN2038-10G
Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine ≥95%
Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine
Formule: C₁₀H₁₄N₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788199
Numéro CAS: 34079-68-0