Imprimer
2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIMN2035-1G BIMN2035-250MG
APOSBIMN2035-1GEA 1030 EUR
APOSBIMN2035-1G APOSBIMN2035-250MG
2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine ≥95%
2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine
Formule: C₁₀H₁₅N₇O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750839
Numéro CAS: 215943-79-6