Imprimer
1-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)cytosine hydrochloride (2’-FANA-C) ≥97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIMN2025-1G BIMN2025-250MG BIMN2025-500MG
APOSBIMN2025-1GEA 1350 EUR
APOSBIMN2025-1G APOSBIMN2025-250MG APOSBIMN2025-500MG
1-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)cytosine hydrochloride (2’-FANA-C) ≥97%
1-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)cytosine hydrochloride (2’-FANA-C)