Imprimer
Imipenem and cilastatin sodium
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIIC0001-1G BIIC0001-500MG BIIC0001-100MG
APOSBIIC0001-1GEA 422 EUR
APOSBIIC0001-1G APOSBIIC0001-500MG APOSBIIC0001-100MG
Imipenem and cilastatin sodium
Imipenem and cilastatin sodium
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01744417
Numéro CAS: 85960-17-4