Imprimer
Enniatin Complex
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
BIE9701-1MG BIE9701-5MG
APOSBIE9701-1MGEA 87 EUR
APOSBIE9701-1MG APOSBIE9701-5MG
Enniatin Complex
Enniatin Complex
Point de fusion: 120-128 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00214209
Numéro CAS: 11113-62-5
UN: 3462
ADR: 6.1,III