Imprimer
Benzyl 3-O-allyl-2-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL5020-100MG BICL5020-250MG BICL5020-500MG
APOSBICL5020-100MGEA 219 EUR
APOSBICL5020-100MG APOSBICL5020-250MG APOSBICL5020-500MG
Benzyl 3-O-allyl-2-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
Benzyl 3-O-allyl-2-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
Formule: C30H32O6
Poids moléculaire: 488.57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 103188-94-9