Tobramycin sulphate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Tobramycin is an aminoglycoside antibiotic and hasa bactericidal action against many gram-negative bacteria.
Formule:
(C₁₈H₃₇N₅O₉)₂·5H₂SO₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00133864 Numéro CAS: 79645-27-5 EINECS: 256-499-2 |