NADH-Na2,forme réduite ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Nicotinamide adenine dinucleotide reduced, disodium salt (reduced form), NADH disodium salt, ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy-((((2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy)hydroxyphosphoryl)oxyphosphinic acid disodium salt
Formule:
C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂ Poids moléculaire: 709.41 g/mol Point de fusion: 140…142 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00036200 Numéro CAS: 606-68-8 EINECS: 210-123-3 |