Imprimer
Multiports, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M509-34 M509-36 M509-25 M509-26 M509-28 M509-29 M509-32 M509-33
BOHLM509-34EA 84.4 EUR
BOHLM509-34 BOHLM509-36 590-0183 590-0184 590-0185 590-0186 590-0187 590-0188
Multiports, b.safe
Raccords et connecteurs
Extension du nombre de connecteurs de capillaires et/ou de tubulures sur un Waste Cap b.safe. Avec raccords PFA pour capillaires de Ø Ext. 1,6/2,2/3,2 mm (filetage UNF ¹/₄"), 1 raccord de tuyau pour tube Ø Int. 5,5 à 8,0 mm (filetage NPT ¹ /₈").
  • Excellente résistance chimique
  • Disponible pour une large gamme de diamètres de tuyaux
  • La forme conique assure une connexion étanche et sans fuite
Adaptateur pour augmenter le nombre de connecteurs de capillaires et de tubes d'un bouchon de déchets b.safe.