Imprimer
Bouchons à déchets, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M345-05 M340-01 M340-03 M345-01 M345-10 M345-25 M345-35 M350-01 M350-03 M350-40 M351-01 M351-03 M351-25 M353-01 M353-25 M353-35 M355-01 M355-03 M355-25 M355-35 M355-40 M360-01 M360-03 M360-25 M360-35 M360-40 M363-01 M363-03 M363-30 M365-01 M365-03 M371-01 M371-03 M371-25 M383-01 M390-01 M390-03
590-0409EA 109 EUR
590-0409 590-0110 590-0111 590-0112 590-0114 590-0115 590-0116 590-0117 590-0118 590-0119 590-0120 590-0121 590-0122 590-0123 590-0124 590-0125 590-0126 590-0127 590-0128 590-0129 590-0130 590-0131 590-0132 590-0133 590-0134 590-0135 590-0136 590-0137 590-0138 590-0139 590-0140 590-0141 590-0142 590-0143 590-0144 590-0145 590-0146
Bouchons à déchets, b.safe
Capuchons Bouchons de sécurité
La collecte sûre des déchets dangereux constitue une partie importante du travail quotidien du laboratoire. Les bouchons de déchets b.safe relient les conduites de déchets de votre HPLC/UHPLC de manière étanche à votre conteneur de déchets. Les bouchons à déchets sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter en toute sécurité à votre conteneur à déchets spécifique.
  • Disponible dans de nombreuses tailles de filetage pour s'adapter à une large gamme de conteneurs à déchets
  • Excellente résistance chimique
  • Les accessoires tels que les raccords et les connecteurs de tuyaux garantissent que les conduites d'évacuation sont raccordées de manière étanche.
  • Raccords spéciaux pour tubes flexibles ondulés
  • Filtres d'échappement pour différentes tailles de conteneurs à déchets qui adsorbent les vapeurs dangereuses
Des raccords appropriés, des raccords de tuyaux et des raccords spéciaux pour tuyaux ondulés rendent le système d'évacuation b.safe très flexible. Des matériaux comme le PTFE, le PPS, le PFA et le PP garantissent une excellente résistance aux produits chimiques. Il ne vous manque plus qu'un filtre d'échappement b.safe pour compléter votre système de collecte des déchets en toute sécurité.
Collecte sûre des déchets de solvants nocifs ainsi qu'une protection parfaite contre les vapeurs et liquides dangereux, ainsi qu'un contrôle absolu jusqu'à la collecte des déchets non dangereux. C'est ce que représente b.safe.
Une fois l’extraction et l’analyse réussies, les experts du laboratoire ne peuvent pas se détendre car à la fin de chaque processus HPLC, il y a des déchets de solvants nocifs qui augmentent le risque d’incendie et d’explosion ainsi que la santé des employés. Les déchets doivent donc être collectés dans des récipients spéciaux jusqu'à leur élimination sans que des vapeurs ni des liquides ne puissent s'échapper. Un étui transparent pour les bouchons de déchets b.safe et les filtres d'échappement b.safe.
b. Les bouchons de déchets sûrs sont fixés fermement sur les filetages des conteneurs à déchets. Les raccords, les raccords de tuyaux ainsi que le corps de distributeur pratique, les tubes et les capillaires peuvent être fixés sans démonter l'appareil. En conséquence, les éluants entrent en toute sécurité dans les conteneurs à déchets et non pas en dehors. Un charbon actif spécial dans les filtres d'échappement b.safe absorbe toutes les vapeurs de solvants afin de ne laisser entrer que de l'air inoffensif dans l'environnement. Des indicateurs pratiques garantissent un contrôle total sur la durée de vie autorisée.