Imprimer
VWR®, Gants de précision, revêtement NBR
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
112-5740EA 32.3 EUR
112-5740 112-5737 112-5735 112-5736 112-5739 112-5738
VWR®, Gants de précision, revêtement NBR
Gants
Ce gant de précision VWR® (avec revêtement en nitrile) offre une protection de base contre les risques mécaniques.
  • Composition en nylon
  • Revêtement en nitrile (NBR) sur la paume et les extrémités des doigts
  • Gant tricoté bleu avec revêtement noir
Idéal pour la manipulation de petits composants ou pour les situations nécessitant de la dextérité dans un environnement sec et/ou sale. Convient également à la manipulation de colis, à la préparation de commandes et à l'emballage.
Certifications: Conforme aux exigences de la norme EN 388:2016 (4131X). Certifié par OKEO-TEX répondant à la norme 100 certifiant qu'aucune substance nocive n'est utilisée dans la production de ces produits.