Imprimer
Connecteurs de tuyaux, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M503-01 M503-05 M503-08 M503-09 M503-10 M503-11 M503-12 M503-13 M503-14 M503-15 M503-16 M513-01 M513-02 M518-01 M519-01
590-0162EA 18.6 EUR
590-0162 590-0163 590-0164 590-0165 590-0166 590-0167 590-0168 590-0169 590-0170 590-0171 590-0172 590-0197 590-0198 590-0204 590-0205
Connecteurs de tuyaux, b.safe
Raccords et connecteurs
Pour le raccordement de tubes élastiques (ex. Viton, Tygon, silicone) sur les bouchons de déchets b.safe.
  • Excellente résistance chimique
  • Disponible pour une large gamme de diamètres de tuyaux
  • La forme conique assure une connexion étanche et sans fuite
Les connecteurs de tuyau b.safe sont le choix flexible pour personnaliser votre bouchon de déchets b.safe. Fabriqué en PP ou PTFE et disponible dans de nombreux diamètres, vous trouverez celui qui convient parfaitement à votre tuyau d'évacuation.