Imprimer
Préparatif raccords, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M510-01 M510-02 M510-03 M510-04
590-0191EA 49.3 EUR
590-0191 590-0192 590-0193 590-0194
Préparatif raccords, b.safe
Raccords et connecteurs
Raccords en PTFE pour fixer les tubes dans les connecteurs de tubes (filetage NPT ¹/₈") des bouchons b.safe. Le cône d'étanchéité conique serre le tube et se resserre au niveau du connecteur. Unité d'emballage: 1 pièce.
  • Cône interne pour une entrée confortable des capillaires
  • Conception de surface optimisée pour plus d'adhérence
  • Goupille de centrage pour une installation facile
Pour le raccordement des tubes Ext.Ø. 4,0 à 6,35 mm aux connecteurs de tubes des bouchons préparatifs b.safe, adaptés au débit en HPLC préparative. Compatible avec le connecteur de tubulure des bouchons de déchets b.safe pour collecter les déchets de solvants.