Imprimer
b.safe Entonnoirs 250
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R841-50 R881-50 R891-50
590-0389EA 242 EUR
590-0389 590-0404 590-0408
b.safe Entonnoirs 250
Entonnoirs Entonnoirs de sécurité
Entonnoir en PE pour l'élimination des déchets liquides. L'entonnoir peut être monté en toute sécurité sur le conteneur à déchets grâce à son raccord fileté qui est fixé en toute sécurité au goulot de remplissage.
  • Couvercle à charnière: Avec poignée pour une ouverture et une fermeture faciles
  • Tamis: Grande poignée pour saisir et retirer le tamis en toute sécurité
  • Raccordement enfichable pour tube de remplissage : Un tube de remplissage supplémentaire peut être branché dans le col de l'entonnoir
Un tamis en acier inoxydable à la sortie retient les agitateurs magnétiques et autres matériaux solides. Il est doté d'une poignée pour un retrait facile pour le nettoyage. Le couvercle à charnière retient de manière fiable les vapeurs du récipient.