Imprimer
Vannes d'air, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M505-01 M505-02 M505-05 M505-10
590-0173EA 65.3 EUR
590-0173 590-0174 590-0175 590-0410
Vannes d'air, b.safe
Vannes Vannes de régulation d'air
Corps de valve en PP avec raccord (filetage UNF ¼" 28G) adapté aux bouchons b.safe. Couvercle avec ouverture d'aération et raccord Luerlock, clapet anti-retour intégré avec membrane poreuse en PTFE (1 μm) en amont, avec indicateur de durée de vie à clipser.
  • PP pour une haute résistance et une classe de feu V-0
  • Zone de préhension antidérapante, surfaces érodées et rainures de préhension pour une installation facile
  • Librement mobile et positionnable individuellement pour une visibilité panoramique
  • Activation de la durée de vie par simple pression sur un bouton et/ou marquage individuel au dos
  • Goupille de centrage pour une installation facile
Pour l'extraction des éluants. La vanne d'air b.safe est particulièrement adaptée au débit en HPLC. Le clapet anti-retour intégré évite l'évaporation des solvants et laisse circuler l'air ambiant dans la bouteille en cas de vide. La membrane poreuse en PTFE en amont retient les particules polluantes et autres contaminations de l'extérieur.
La durée de vie de 6 mois de la vanne d'air peut être facilement surveillée soit en activant l'affichage sur l'indicateur de durée de vie et en remplaçant la vanne en cas de coloration complètement rouge, soit en documentant la date de remplacement à la main et en clipsant l'indicateur de durée de vie à l'endroit soupape.