Imprimer
Boîtes de démarrage, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M146-10 M146-20 M146-30
590-0087EA 354 EUR
590-0087 590-0088 590-0089
Boîtes de démarrage, b.safe
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Sets HPLC pour l'alimentation en solvant contenant des bouchons b.safe GL 45 pour quatre flacons, des raccords PFA pour capillaires avec Ext.Ø. 3,2 mm, raccords borgnes en PFA pour fermer les raccords inutilisés ainsi que les vannes d'air avec indicateur de durée de vie.
  • Protection parfaite contre les vapeurs dangereuses
  • Système fermé : réduction des pertes coûteuses de solvants
  • Garantie d'éluants purs
  • Vaste choix de tailles de bouchons pour une compatibilité avec n'importe quel flacon d'éluant
  • Pas de torsion des capillaires
  • Les bouchons à vis peuvent être étiquetés individuellement à la main ou avec des étiquettes autocollantes amovibles
Système parfaitement adapté pour l’extraction des éluants. Le tube peut être inséré sur le fond de la bouteille au moyen des raccords b.safe en PFA. Le cône d'étanchéité conique serre le tube et scelle la connexion en toute sécurité. La vanne d'air b.safe est particulièrement adaptée au débit en HPLC. Le clapet anti-retour intégré évite l'évaporation des solvants et laisse circuler l'air ambiant dans la bouteille en cas de vide.
La membrane poreuse en PTFE en amont retient les particules polluantes et autres contaminations de l'extérieur. La durée de vie de 6 mois de la vanne d'air peut être facilement surveillée soit en activant l'affichage sur l'indicateur de durée de vie et en remplaçant la vanne en cas de coloration complètement rouge, soit en documentant la date d'échange à la main et en clipsant l'indicateur de durée de vie à l'endroit.