Imprimer
Distributor for flushing bottles, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M181-03 M181-10
590-0095EA 329 EUR
590-0095 590-0096
Distributor for flushing bottles, b.safe
Raccords et connecteurs
Bouchon à vis en PPS pour filetage GL 45 / PP pour filetage GLS 80, insert mobile librement en PP avec 4 connecteurs latéraux (GL 45) adaptés aux b.safe Caps GL 45 et 3 connecteurs capillaires centraux (UNF ¹/₄") . Version et contenu de la livraison selon le tableau ci-dessous.
  • Pas de torsion des capillaires grâce à la rotation à 360° des inserts en PP
  • Possibilité de marquer et de coller
  • Connecteurs inclinés pour une insertion facile des capillaires et du filtre d'aspiration
  • Joint plat et lèvre d'étanchéité intégrés pour une fermeture étanche
Rinçage de l'installation HPLC sans pollution ni perte de solvants. La manipulation est très simple puisque le distributeur est monté directement sur le flacon de rinçage Retirez les bouchons b.safe des flacons d'éluant et montez-les sur les connecteurs du distributeur pour flacons de rinçage. Le passage au niveau du col distributeur est suffisamment dimensionné pour que les capillaires montés sur le bouchon puissent être insérés dans le flacon de rinçage avec le filtre.
Pour la version GL 45 du distributeur pour bouteilles de chasse, nous recommandons d'utiliser des filtres d'aspiration les plus petits possibles (max. Ext.Ø. 14 mm) pour faciliter l'insertion du tube à travers le petit goulot de la bouteille. Si un connecteur du distributeur n'est pas utilisé, il peut être fermé avec un bouchon à vis GL 45. Les vapeurs nocives de solvant ne peuvent pas s'échapper et la solution de rinçage n'est pas polluée par l'air ambiant grâce aux bouchons b.safe avec valve d'air. Le distributeur pour flacons de rinçage peut également être utilisé pour le rinçage à contre-courant du piston et/ou du siège de l'aiguille. Connectez simplement les capillaires nécessaires avec les raccords b.safe sur les connecteurs capillaires centraux ainsi qu'une vanne d'air.