Imprimer
Bouchons pour fournitures de solvants, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
590-0081EA 196 EUR
590-0081 590-0082 590-0080 590-0085 590-0063 590-0064 590-0086 590-0083 590-0084 590-0078 590-0079 590-0076 590-0077 590-0070 590-0092 590-0093 590-0071 590-0090 590-0091 590-0074 590-0075 590-0097 590-0072 590-0094 590-0073 590-0208 590-0067 590-0068 590-0065 590-0066 590-0069
Bouchons pour fournitures de solvants, b.safe
Capuchons Bouchons de sécurité
Les bouchons b.safe avec les raccords, les tubes et une vanne d'air forment une unité parfaite pour l'extraction du solvant des flacons de laboratoire.
  • Protection parfaite contre les vapeurs dangereuses
  • Système fermé : réduction des pertes coûteuses de solvants
  • Garantie d'éluants purs
  • Vaste choix de tailles de bouchons pour une compatibilité avec n'importe quel flacon d'éluant
  • Pas de torsion des capillaires
  • Les bouchons à vis peuvent être étiquetés individuellement à la main ou avec des étiquettes autocollantes amovibles
B. Valve d'air sûre : La valve spéciale laisse entrer dans la bouteille autant d'air ambiant que nécessaire pour compenser la pression lors de l'extraction du solvant. Une membrane PTFE intégrée (taille des pores 1 µm) retient les particules polluantes du contenu de la bouteille. L'indicateur de changement de couleur inclus permet de surveiller la durée de vie pour un échange à temps après six mois. De plus, la date d'installation peut être documentée au verso.
Raccords b.safe : Surface optimisée pour une meilleure adhérence même avec des mains gantées. Goupille de galop pour une installation facile dans les capuchons b.safe.
b. raccords aveugles sûrs : Pour fermer les ports inutilisés du capuchon.
bouchons b.safe : Bouchon à vis robuste au design ergonomique pour une installation facile et un marquage individuel à la main ou avec des étiquettes autocollantes remplaçables. Insert en PTFE pour une excellente résistance chimique. Les filetages de connexion inclinés sur le bouchon garantissent une insertion intuitive des raccords et de la valve d'air, les tubes peuvent être insérés en toute sécurité dans la bouteille et fixés à n'importe quelle hauteur sans être pliés.
Informations de livraison: 1× bouchon à vis avec insert PTFE, raccords b.safe pour tube Ext. Ø: Raccords aveugles 3,2 mm / b.safe selon le nombre de connexions capillaires sur le capuchon, 1× valve d'air b.safe avec indicateur de durée de vie.