Imprimer
Coupe-capillaire, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R570-01 R572-05 R573-05
590-0334EA 90.7 EUR
590-0334 590-0335 590-0336
Coupe-capillaire, b.safe
Cutters
Idéal pour couper des capillaires et des tubes élastiques sans renfort.
  • Coupe-capillaire jusqu'à tube Ext.Ø 8 mm avec alésages de guidage
  • Coupe-capillaire de haute qualité
  • Lames de remplacement disponibles
Les alésages de guidage aident à obtenir une coupe nette des capillaires.