Les entonnoirs b.safe avec contrôle de niveau sont fabriqués en PE-EX dissipateur électriquement conducteur et conviennent pour une utilisation avec des liquides inflammables. Les poubelles électriquement conductrices sont généralement noires et le volume de remplissage n'est donc pas visible. C'est là qu'intervient l'entonnoir avec contrôle du niveau de remplissage.
- Empêcher les poubelles de déborder
- Disponible pour les bidons et les fûts
- Avec couvercle ou protection anti-éclaboussures
- Diamètre d'entonnoir de 130 ou 180 mm
Les entonnoirs sont disponibles en deux tailles, chacune avec un couvercle à charnière ou une protection anti-éclaboussures. La conception unique avec raccord fileté incliné permet à l'entonnoir d'être aligné horizontalement sur des bidons à col incliné, sans avoir besoin d'un adaptateur supplémentaire.
Le flotteur est conçu pour fonctionner de manière fiable même avec de faibles densités de solvant. Un câble de mise à la terre est inclus dans la livraison et doit être connecté en conséquence pour éviter les risques d'inflammation dus à la charge électrostatique. Le tamis intégré retient les barreaux magnétiques et peut être facilement retiré pour le nettoyage.