Imprimer
Tube, PTFE, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R750-02 R750-04 R750-06 R750-08
590-0347EA 5.8 EUR
590-0347 590-0348 590-0349 590-0350
Tube, PTFE, b.safe
Tuyaux Transfer Tubing
Aspect translucide à blanc laiteux.
  • Résistance chimique presque universelle
  • Physiologiquement sûr
  • Surface non adhésive
  • Très bonnes caractéristiques de glissement et diélectriques
  • Valeur d'oxygène supérieure à 95
  • Résistant aux radiations et aux intempéries
  • Peut être stérilisé en ETO et en autoclaves
Tube parfait pour les liquides ou gaz agressifs et purs.
(1) Rayon de courbure : rayon de courbure minimum en mm à une température ambiante de 23 °C
(2) Pression d'éclatement : valeur calculée en bar à une température ambiante de 23 °C. Il est recommandé de limiter la pression de service maximale à 25 % de la pression d'éclatement. Pour des températures plus élevées, cette valeur doit être multipliée par un facteur de réduction. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier si le tube utilisé répond aux exigences respectives.